Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontrol
Artikelnummer. 13395374
Skift visning
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13395374 250 nmol 250nmol
13375374 5 nmol 5nmol
13385374 20 nmol 20nmol
13365374 50 nmol 50nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13395374 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464065
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
miRNA-mimikere er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler, der er designet til specifikt at binde til og efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA-mimikere, mirVana™ miRNA-mimikere, som:
  • Udviser maksimal og konsistent effekt in vitro ved lav koncentration
  • Tilbyder overlegen specificitet på grund af unikke Star-streng-modifikation
  • Målrett det mest opdaterede Sanger-indhold
  • Kan bruges in vitro og in vivo, hvilket giver dig konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
  • Er ikke-giftige
Positive og negative kontrolsystemer er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA-mimikere i miRNA-opreguleringseksperimenter.
mirVana™ miRNA-mimik miR-1 positiv kontrol
Vana™ Mir miRNA Mimic miR-1 Positive Control er designet til at efterligne moden miR-1 miRNA efter levering til pattedyrsceller. miR-1 er forbundet med nedregulering af mange gener. Især har miR-1-medieret nedregulering af protein Tyrosinkinase 9 (PTK9) vist sig at forekomme på mRNA-niveau. miR-1 Positive Control er beregnet til brug som positiv kontrol for transfektionseksperimenter med mirVana™ miRNA-mimikere. Overvåg aktiviteten af miR-1 Positive Control gennem dens gen-silencing af PTK9, ved brug af realtids reverse transcription-PCR til at påvise PTK9 mRNA.
Første generation af Mimic-kontroller
Vores første generation miRNA-mimikere (og kontrolpersoner), Ambion™ Pre-miR™ miRNA-forstadier, har lavere specificitet og styrke samt lavere strengspecificitet sammenlignet med de nye mirVana™ miRNA-mimikere. Disse førstegenerations-mimikere anbefales til gennemførelse af igangværende in vitro miRNA-studier. For nye studier eller in vivo-studier anbefaler vi kraftigt vores nye mirVana™ miRNA-mimikere og deres tilsvarende kontrolgrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Oversigt mirVana™ miRNA Mimic, 250nmol, Unconjugated Dye, Pre-miRNA RNAi Type, Positive Control Type, HPLC Purification, Used for miRNA and Non-Coding RNA Analysis, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type miRNA efterligning
Til brug med (applikation) miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje mirVana
Produkttype miRNA efterligning
Oprensningsmetode HPLC
Mængde 250 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.