Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontrol
Artikelnummer. 13385374
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
Artikelnummer. 13385374
Brand: Invitrogen™ 4464063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA mimics, mirVana™ miRNA Mimics, som:
  • Udvis maksimal og ensartet effekt in vitro ved lav koncentration
  • Tilbyder overlegen specificitet på grund af unik stjernestrengmodifikation
  • Målret mod det mest opdaterede Sanger-indhold
  • Kan bruges in vitro og in vivo , hvilket giver dig konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
  • Er ikke-giftige
Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA Efterligner i miRNA opreguleringseksperimenter.
mirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontrol
MirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontrol er designet til at efterligne moden miR-1 miRNA efter levering til pattedyrsceller. miR-1 er forbundet med nedregulering af mange gener. Især miR-1-medieret nedregulering af proteintyrosinkinase 9 (PTK9) har vist sig at forekomme på mRNA-niveau. miR-1 positiv kontrol er beregnet til brug som en positiv kontrol til transfektionseksperimenter med mirVana™ miRNA efterligner. Overvåg aktiviteten af miR-1 positiv kontrol gennem dens gendæmpning af PTK9 ved hjælp af real-time revers transcription-PCR til at detektere PTK9 mRNA.
Første generation af mimik-kontroller
Vores første generation af miRNA efterligner (og kontrollerer), Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursorer, har lavere specificitet og styrke, plus en lavere strengspecificitet sammenlignet med den nye mirVana™ miRNA efterligner. Disse førstegenerations mimiker anbefales til at gennemføre igangværende in vitro miRNA-undersøgelser. Til nye undersøgelser eller in vivo undersøgelser anbefaler vi stærkt vores nye mirVana™ miRNA Mimics og deres tilsvarende kontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Oversigt mirVana™ miRNA Mimic, 20nmol, Liquid, Unconjugated Dye, Pre-miRNA RNAi Type, Positive Control Type, Used for miRNA and Non-Coding RNA Analysis, Purified Purification, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type miRNA efterligning
Til brug med (applikation) miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje mirVana
Produkttype miRNA efterligning
Oprensningsmetode Oprenset
Mængde 20 nmol