Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontrol
Beskrivelse
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA mimics, mirVana™ miRNA Mimics, som:
- Udvis maksimal og ensartet effekt in vitro ved lav koncentration
- Tilbyder overlegen specificitet på grund af unik stjernestrengmodifikation
- Målret mod det mest opdaterede Sanger-indhold
- Kan bruges in vitro og in vivo , hvilket giver dig konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
- Er ikke-giftige
Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA Efterligner i miRNA opreguleringseksperimenter.
mirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontrol
MirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontrol er designet til at efterligne moden miR-1 miRNA efter levering til pattedyrsceller. miR-1 er forbundet med nedregulering af mange gener. Især miR-1-medieret nedregulering af proteintyrosinkinase 9 (PTK9) har vist sig at forekomme på mRNA-niveau. miR-1 positiv kontrol er beregnet til brug som en positiv kontrol til transfektionseksperimenter med mirVana™ miRNA efterligner. Overvåg aktiviteten af miR-1 positiv kontrol gennem dens gendæmpning af PTK9 ved hjælp af real-time revers transcription-PCR til at detektere PTK9 mRNA.
Første generation af mimik-kontroller
Vores første generation af miRNA efterligner (og kontrollerer), Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursorer, har lavere specificitet og styrke, plus en lavere strengspecificitet sammenlignet med den nye mirVana™ miRNA efterligner. Disse førstegenerations mimiker anbefales til at gennemføre igangværende in vitro miRNA-undersøgelser. Til nye undersøgelser eller in vivo undersøgelser anbefaler vi stærkt vores nye mirVana™ miRNA Mimics og deres tilsvarende kontroller.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | miRNA efterligning |
| Til brug med (applikation) | miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttype | miRNA efterligning |
| Oprensningsmetode | Oprenset |
| Mængde | 5 nmol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |