Få mere at vide
Ambion™ mirVana™ miRNA efterligning
Artikelnummer. 13486696
Mængde:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
Hver
Artikelnummer. 13486696
Brand: Ambion™ 4464070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør funktionel miRNA-analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet. mirVana™ miRNA Mimics er mere specifikke end deres forgængere på grund af proprietære kemiske modifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt mirVana™ Efterlignere og hæmmere, 250nmol, små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør funktionel miRNA-analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet
Format 96-brønds plade, 24-brønds plade, 6-brønds plade
RNAi type miRNA
Endelig produkttype mirVana™ Efterlignere og hæmmere
Mængde 250 nmol