Få mere at vide
Ambion™ mirVana™ miRNA efterligning
Beskrivelse
MirVana miRNA-mimikere er designet til at efterligne endogene mikroRNA'er (miRNA'er) og er fremragende til at studere miRNA's funktion i forskellige biologiske processer. Disse syntetiske molekyler er kemisk modificeret for at forbedre stabilitet og ydeevne både i in vitro og in vivo applikationer.
MirVana miRNA-mimikere er tilgængelige for en bred vifte af miRNA'er og giver forskere et kraftfuldt værktøj til at undersøge genreguleringsmekanismer.
Nøglefunktioner omfatter:
- Høj specificitet og styrke—designet til tæt at ligne naturlige miRNA'er, hvilket hjælper med at sikre høj specificitet og potent genregulering
- Forbedrede stabilitetskemiske—ændringer øger stabiliteten, hvilket gør dem velegnede til langtidsstudier
- Bredt udvalg af mål—tilgængeligt for en omfattende liste over miRNA'er fra miRBase v22, hvilket muliggør omfattende forskningsmuligheder
- Optimeret til levering—kompatibel med forskellige transfektionsreagenser og leveringssystemer, hvilket sikrer effektiv optagelse af cellerne
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar i fryser (-5 °C til -30 °C). |
| RNAi type | miRNA |
| Endelig produkttype | mirVana™ Mimikere og hæmmere |
| Mængde | 0,25 nmol |