Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA efterligning
Artikelnummer. 13426696
Skift visning
Mængde:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13426696 5 nmol 5nmol
13483079 0,25 nmol Hver
13493079 1 nmol Hver
13436696 20 nmol 20nmol
13486696 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13426696 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464066
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør funktionel miRNA-analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet.
MirVana miRNA-mimikere er designet til at efterligne endogene mikroRNA'er (miRNA'er) og er fremragende til at studere miRNA's funktion i forskellige biologiske processer. Disse syntetiske molekyler er kemisk modificeret for at forbedre stabilitet og ydeevne både i in vitro og in vivo applikationer.
MirVana miRNA-mimikere er tilgængelige for en bred vifte af miRNA'er og giver forskere et kraftfuldt værktøj til at undersøge genreguleringsmekanismer.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Høj specificitet og styrke—designet til tæt at ligne naturlige miRNA'er, hvilket hjælper med at sikre høj specificitet og potent genregulering
  • Forbedrede stabilitetskemiske—ændringer øger stabiliteten, hvilket gør dem velegnede til langtidsstudier
  • Bredt udvalg af mål—tilgængeligt for en omfattende liste over miRNA'er fra miRBase v22, hvilket muliggør omfattende forskningsmuligheder
  • Optimeret til levering—kompatibel med forskellige transfektionsreagenser og leveringssystemer, hvilket sikrer effektiv optagelse af cellerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i fryser (-5 °C til -30 °C).
Oversigt mirVana™ Efterligninger og hæmmere, 5nmol, efterligninger, som er mere specifikke end deres forgængere, miRNA-hæmmere, som er mere potente end deres forgængere, muliggør funktionel miRNA-analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet
RNAi type miRNA
Endelig produkttype mirVana™ Efterlignere og hæmmere
Emballagetype 1 hver
Mængde 5 nmol