Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hæmmer, negativ kontrol #1
Description
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA-hæmmere, mirVana™ miRNA-hæmmere, som:
- Vis bedre styrke end den førende konkurrents produkt
- Tilbyder maksimal og ensartet effekt in vitro ved lav miRNA-hæmmerkoncentration
- Målret mod det mest opdaterede Sanger-indhold
- Kan bruges in vitro og in vivo , hvilket giver ensartethed gennem hele dit forskningsprojekt
- Er ikke-giftige
Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA-hæmmere i miRNA-nedreguleringsforsøg.
mirVana™ miRNA-hæmmer negativ kontrol #1
mirVana™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 er beregnet til brug som en negativ kontrol for eksperimenter med mirVana™ miRNA-hæmmere. Transfekter denne negative kontrol ved hjælp af samme metode som for din positive kontrol (såsom let-7c positiv kontrol) og eksperimentelle mirVana™ miRNA-hæmmere. Brug målekspression fra negativ kontrol-transficerede prøver som en baseline for evaluering af effekten af kontrol- og eksperimentel miRNA-hæmmer på målgenekspression.
Første generations hæmmerkontroller
Vores førstegenerations miRNA-hæmmere (og kontroller), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere, har lavere specificitet og styrke, plus en lavere strengspecificitet sammenlignet med den nye mirVana™ miRNA-hæmmere. Disse førstegenerationshæmmere anbefales til at gennemføre igangværende in vitro miRNA-undersøgelser. Til nye undersøgelser eller in vivo undersøgelser anbefaler vi stærkt vores nye mirVana™ miRNA-hæmmere og deres tilsvarende kontroller.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20°C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | miRNA efterligning |
| Til brug med (applikation) | miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttype | miRNA-hæmmer |
| Oprensningsmetode | Oprenset |
| Mængde | 5 nmol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |