Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hæmmer, negativ kontrol #1
Artikelnummer. 15157105
Skift visning
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15157105 5 nmol 5nmol
15561124 20 nmol 20nmol
15531511 20 nmol Hver
15571124 250 nmol 250nmol
15541511 250 nmol Hver
13305384 50 nmol 50nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15157105 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464076
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 er en ikke-målrettet kontrol til miRNA-inhibitionseksperimenter. Den giver et udgangspunkt for evaluering af effekter på genekspression. Omfattende testet i humane celler sikrer det, at der ikke er nogen indvirkning på kendte miRNA-funktioner.
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 er en ikke-målrettet kontrol, der er designet til brug i miRNA-inhibitionseksperimenter. Det giver en pålidelig baseline for evaluering af effekterne på målgenekspression ved at sikre minimale off-target effekter. Denne kontrol, der er grundigt testet i humane cellelinjer og væv, er valideret til ikke at have nogen indvirkning på kendte miRNA-funktioner, hvilket gør den essentiel for nøjagtige og konsistente genekspressionsstudier. Dens egenskaber omfatter høj pålidelighed, overlegen specificitet og alsidig anvendelse i forskellige eksperimentelle opsætninger.
Egenskaber ved MirVana MiRNA Inhibitor Negativ Control No. 1 inkluderer:
  • Pålidelighed—: maksimal og konsistent effekt in vitro ved lav koncentration og lav toksicitet
  • Styrke—er bedre styrke end hovedkonkurrentens produkt
  • Overlegen specificitet—det mest opdaterede Sanger-indhold
  • Alsidig brug—kan anvendes in vitro og in vivo, hvilket giver dig konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
Hvad er mirVana miRNA-hæmmere?
mirVana miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler, der specifikt er designet til at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet. Positive og negative kontrolmekanismer er også tilgængelige til brug sammen med mirVana miRNA-hæmmere i miRNA-nedreguleringseksperimenter.
Kvalitetskontrol
Hver mirVana miRNA-hæmmer syntetiseres og renses i topmoderne faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Vores strenge kvalitetskontrolprocedurer inkluderer MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Vi vurderer også hver miRNA-hæmmer ved gel-elektroforese for at sikre en miRNA-hæmmer af høj kvalitet, der er renset og klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20°C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type miRNA efterligning
Til brug med (applikation) miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje mirVana
Produkttype miRNA-hæmmer
Oprensningsmetode Oprenset
Mængde 5 nmol