Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positiv kontrol
Artikelnummer. p-7075565
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
5nmol
Artikelnummer. 13315384
Brand: Invitrogen™ 4464080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA-hæmmere, mirVana™ miRNA-hæmmere, som:
  • Vis bedre styrke end den førende konkurrents produkt
  • Tilbyder maksimal og ensartet effekt in vitro ved lav miRNA-hæmmerkoncentration
  • Målret mod det mest opdaterede Sanger-indhold
  • Kan bruges in vitro og in vivo , hvilket giver ensartethed gennem hele dit forskningsprojekt
  • Er ikke-giftige
Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA-hæmmere i miRNA-nedreguleringsforsøg.
mirVana™ miRNA-hæmmer let-7c positiv kontrol
MirVana™ miRNA Inhibitor let-7c Positive Control er beregnet til brug som en positiv kontrol til pattedyrscellekultureksperimenter med mirVana™ miRNA-hæmmere. Endogen let-7c miRNA har vist sig at negativt regulere HMGA2 mRNA i dyrkede celler. HMGA2 er et allestedsnærværende udtrykt, ikke-histon, kromatinprotein, der kan modulere genekspression gennem ændringer i kromatinarkitekturen. let-7c miRNA nedregulerer niveauer af HMGA2 mRNA. Når den transficeres i humane og musecellelinjer, blokerer let-7c miRNA-hæmmeren endogen let-7c miRNA, hvilket resulterer i øgede niveauer af HMGA2-mRNA. Således kan let-7c miRNA-hæmmeraktivitet overvåges i humane eller museceller ved hjælp af real-time revers transcription PCR (RT-PCR) for at påvise HMGA2 mRNA.
Første generations hæmmerkontroller
Vores førstegenerations miRNA-hæmmere (og kontroller), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere, har lavere specificitet og styrke, plus en lavere strengspecificitet sammenlignet med den nye mirVana™ miRNA-hæmmere. Disse førstegenerationshæmmere anbefales til at gennemføre igangværende in vitro miRNA-undersøgelser. Til nye undersøgelser eller in vivo undersøgelser anbefaler vi stærkt vores nye mirVana™ miRNA-hæmmere og deres tilsvarende kontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type miRNA-hæmmer
Til brug med (applikation) miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje mirVana
Produkttype miRNA-hæmmer
Oprensningsmetode Oprenset
Mængde 5 nmol