Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positiv kontrol
Beskrivelse
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler, der er designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
Vi har nu frigivet anden generation af miRNA-hæmmere, mirVana™ miRNA-hæmmere, som:
- Vis bedre styrke end førende konkurrents produkt
- Tilbyde maksimal og konsekvent effekt in vitro ved lav miRNA-hæmmerkoncentration
- Målrett det mest opdaterede Sanger-indhold
- Kan bruges in vitro og in vivo, hvilket giver konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
- Er ikke-giftige
Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana™ miRNA-hæmmere i miRNA-nedreguleringseksperimenter.
mirVana™ miRNA-hæmmer let-7c Positiv kontrol
MirVana™ miRNA-hæmmeren let-7c Positive Control er beregnet til brug som positiv kontrol til eksperimenter med pattedyrscellekulturer ved brug af mirVana™ miRNA-hæmmere. Endogen let-7c miRNA har vist sig at regulere HMGA2 mRNA negativt i dyrkede celler. HMGA2 er et udbredt udtrykt, ikke-histon, kromatinprotein, der kan modulere genekspression gennem ændringer i kromatinarkitekturen. let-7c miRNA nedregulerer niveauerne af HMGA2 mRNA. Når let-7c miRNA-hæmmeren transfekteres til humane og musecellelinjer, blokerer den endogen let-7c miRNA, hvilket resulterer i øgede niveauer af HMGA2 mRNA. Dermed kan let-7c miRNA-hæmmeraktivitet overvåges i humane eller museceller ved hjælp af realtids reverse transcription PCR (RT-PCR) for at påvise HMGA2 mRNA.
Første generations hæmmerkontroller
Vores første generation miRNA-hæmmere (og kontrolgrupper), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere, har lavere specificitet og styrke samt lavere strengspecificitet sammenlignet med de nye mirVana™ miRNA-hæmmere. Disse første generations hæmmere anbefales til gennemførelse af igangværende in vitro miRNA-studier. For nye studier eller in vivo-studier anbefaler vi kraftigt vores nye mirVana™ miRNA-hæmmere og deres tilsvarende kontrolgrupper.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. |
| Oversigt | mirVana™ miRNA Inhibitor, 20nmol, Liquid, Unconjugated Dye, Anti-miRNA RNAi Type, Positive Control Type, Used for miRNA and Non-Coding RNA Analysis, Purified Purification, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | miRNA-hæmmer |
| Til brug med (applikation) | miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttype | miRNA-hæmmer |
| Oprensningsmetode | Oprenset |
| Mængde | 20 nmol |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.