Få mere at vide
Ambion™ mirVana™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. p-7075564
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
Artikelnummer. 13496696
Brand: Ambion™ 4464084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
mirVana™ miRNA-hæmmer
mirVana miRNA Inhibitors are single-stranded RNA molecules designed to inhibit endogenous microRNAs (miRNAs) and are ideal for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications. Based on the latest version of miRbase, mirVana miRNA Inhibitors are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt mirVana™ miRNA-hæmmere, 5nmol, lille, kemisk modificeret enkeltstrenget RNA, hæmmer endogent miRNA, nedregulering af miRNA-aktivitet
Mængde 5 nmol