Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 13496696
Skift visning
Mængde:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13496696 5 nmol 5nmol
13403089 0,25 nmol Hver
13413089 1 nmol Hver
13416706 20 nmol 20nmol
13426706 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13496696 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464084
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MirVana miRNA-hæmmere er enkeltstrengede RNA-molekyler designet til at hæmme endogene mikroRNA'er (miRNA'er) og er ideelle til at studere miRNA's funktion i forskellige biologiske processer. Disse syntetiske molekyler er kemisk modificeret for at forbedre stabilitet og ydeevne både i in vitro og in vivo applikationer.
MirVana miRNA-hæmmere er enkeltstrengede RNA-molekyler designet til at hæmme endogene mikroRNA'er (miRNA'er) og er ideelle til at studere miRNA's funktion i forskellige biologiske processer. Disse syntetiske molekyler er kemisk modificeret for at forbedre stabilitet og ydeevne både i in vitro og in vivo applikationer. Baseret på den nyeste version af miBase er mirVana miRNA-hæmmere tilgængelige for en bred vifte af miRNA'er, hvilket giver forskere et kraftfuldt værktøj til at undersøge genreguleringsmekanismer.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Høj specificitet og potens—, designet til at ligne naturlige miRNA'er tæt, hvilket sikrer høj specificitet og potent genregulering
  • Forbedrede stabilitetskemiske—ændringer øger stabiliteten, hvilket gør dem velegnede til langtidsstudier
  • Bredt udvalg af mål—tilgængelige for en omfattende liste over miRNA'er, hvilket muliggør omfattende forskningsmuligheder
  • Optimeret til levering—kompatibel med forskellige transfektionsreagenser og leveringssystemer, hvilket sikrer effektiv optagelse af cellerne
miRNA-hæmmere øger genekspressionen
MirVana miRNA-hæmmere er molekyler, der specifikt er designet til at binde til og hæmme aktiviteten af miRNA'er. Ved at hæmme miRNA'er forhindrer mirVana miRNA-hæmmere, at de binder sig til deres mål-mRNA'er, hvilket tillader ekspressionen af disse gener at fortsætte. Dette kan være nyttigt i forskning til at studere genfunktion, forstå sygdomsmekanismer og udvikle behandlinger, der modulerer genekspression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt mirVana™ miRNA-hæmmere, 5nmol, lille, kemisk modificeret enkeltstrenget RNA, hæmmer endogent miRNA, nedregulering af miRNA-aktivitet
Mængde 5 nmol