Få mere at vide
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 1 nmol
Artikelnummer. 13413089
Skift visning
1 nmol
Artikelnummer.
13413089 1 nmol
1 options
Artikelnummer. 13413089 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4464093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt mirVana™ miRNA-hæmmer, 1nmol, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler, designet til specifikt at binde til og hæmme endogent miRNA, molekyler og muliggøre funktionel miRNA-analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet
RNAi type miRNA
Produkttype mirVana™ miRNA-hæmmer
Mængde 1 nmol