Få mere at vide
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 0.25 nmol
Artikelnummer. 13403089
Skift visning
0.25 nmol
Artikelnummer.
13403089 0.25 nmol
1 options
Artikelnummer. 13403089 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4464092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in freezer (-5 to -30°C).
RNAi type miRNA
Produkttype miRNA
Mængde 0.25 nmol