Beskrivelse
- Opsætningsramme
- Forlæng fodaftrykket og belastningskapaciteten af magnetomrøreren
- Tilbehør til I-MAG industrielle magnetomrører
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 kg |
| Til brug med (udstyr) | I-MAG industriel magnetomrører |
| Til brug med (applikation) | Udvid magnetomrørerens fodaftryk og belastningskapacitet |
| Model- | I-MAG SP 150 |
| Type | Opsætningsramme |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | 540 x 500 x 80 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (1.4301) |