Få mere at vide
IKA™ I-MAG industriomrører
Artikelnummer. 17583616 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen:
300 l
Artikelnummer. Volumen
17583616 300 l
1 options
Artikelnummer. 17583616 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020014226
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
I-MAG er en kraftfuld, men kompakt magnetomrører til applikationer i laboratorie- og produktionsmiljøer.
  • I kombination med I-MAG SP opstillingsrammer til store kar, som fås som tilbehør, kan op til 300 liter vand blandes effektivt. Den kablede betjeningsenhed (controller) sikrer bekvem håndtering og enkel integration i f.eks. procestekniske systemer.
  • Den robuste drivenhed (IP-beskyttelsesklasse 64) består af den høje drejningsmoment og slidfri motor og den magnetiske kobling med højtydende neodymmagneter. Dette muliggør effektiv blanding af tyktflydende medier samt blanding i beholdere med større afstand mellem installationsfladen og rørestaven (f.eks. dobbeltvæggede beholdere eller beholdere med isoleret bund).
  • For pålideligt at opnå høje hastigheder selv under vanskelige forhold har I-MAG en justerbar opstartshastighed, der forhindrer den magnetiske omrørerstang i at knække af under accelerationsfasen. Procespålidelighed opnås desuden ved den integrerede detektering af den magnetiske rørestangskobling. I tilfælde af afrivning eller svigt af magnetkoblingen informeres brugeren via betjeningsenheden.
  • I-MAG-controlleren har en række digitale og analoge grænseflader. Udstyret på denne måde kan enheden eksempelvis styres med en fodkontakt eller betjeningsknap eller kan integreres i et netværk via USB/LAN/WIFI. Med passende software (f.eks labworldsoft™ 6), kan I-MAG således integreres i en automatiseret anlægsproces.
  • Yderligere funktioner:
    • Drev med meget høj IP-beskyttelsesklasse 64: ubegrænset brug selv under barske miljøforhold takket være et lukket hus af rustfrit stål
    • Elektronisk styret motor for meget stabile hastigheder selv under belastning for reproducerbare resultater
    • Sikker og ergonomisk montering af controlleren direkte på fartøjet eller med en standstang ved hjælp af I-MAG UHC universalholderen (fås som tilbehør)
    • Flersproget menunavigation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1500 o/min
Omrøringspositioner 1
Volumen 300 l
Vise TFT
Spænding 100 til 240 V
Dimensioner (L x B x H) 260 x 70 x 300 mm
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Rustfrit stål 1.4301
Stopur Ja
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 8 kg