Beskrivelse
- I kombination med I-MAG SP opstillingsrammer til store kar, som fås som tilbehør, kan op til 300 liter vand blandes effektivt. Den kablede betjeningsenhed (controller) sikrer bekvem håndtering og enkel integration i f.eks. procestekniske systemer.
- Den robuste drivenhed (IP-beskyttelsesklasse 64) består af den høje drejningsmoment og slidfri motor og den magnetiske kobling med højtydende neodymmagneter. Dette muliggør effektiv blanding af tyktflydende medier samt blanding i beholdere med større afstand mellem installationsfladen og rørestaven (f.eks. dobbeltvæggede beholdere eller beholdere med isoleret bund).
- For pålideligt at opnå høje hastigheder selv under vanskelige forhold har I-MAG en justerbar opstartshastighed, der forhindrer den magnetiske omrørerstang i at knække af under accelerationsfasen. Procespålidelighed opnås desuden ved den integrerede detektering af den magnetiske rørestangskobling. I tilfælde af afrivning eller svigt af magnetkoblingen informeres brugeren via betjeningsenheden.
- I-MAG-controlleren har en række digitale og analoge grænseflader. Udstyret på denne måde kan enheden eksempelvis styres med en fodkontakt eller betjeningsknap eller kan integreres i et netværk via USB/LAN/WIFI. Med passende software (for eksempel labworldsoft® 6), kan I-MAG således integreres i en automatiseret anlægsproces.
- Yderligere funktioner:
- Drev med meget høj IP-beskyttelsesklasse 64: ubegrænset brug selv under barske miljøforhold takket være et lukket hus af rustfrit stål
- Elektronisk styret motor for meget stabile hastigheder selv under belastning for reproducerbare resultater
- Sikker og ergonomisk montering af controlleren direkte på fartøjet eller med en standstang ved hjælp af I-MAG UHC universalholderen (fås som tilbehør)
- Flersproget menunavigation
- Leveringsomfang
- I-MAG Industri omrører
- IKAFLON 90 dias
- USB kabel
- Adapter til analog grænseflade (3 stk.)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 300 l |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 260 x 70 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Stiktype | Storbritannien |
| Stopur | Ja |
| Type | Magnetomrørere |
| Vis mere |