Beskrivelse
- Stativholder til fastgørelse i bunden af I-MAG industrielle magnetomrører.
- I kombination med støttestang H 16 V og remklemme RH 3 kan beholdere fastgøres sikkert til magnetomrøreren og sikres mod rotation.
- Dette er især nyttigt, når der arbejdes med tyktflydende prøver i beholdere med lav egenvægt.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | I-MAG industriel magnetomrører |
| Type | Stangholder |
| Vægt (metrisk) | 0.17 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 105 x 10 mm |
| Materiale | Aluminiumslegering |