Få mere at vide
uvex i-lite briller
Artikelnummer. 17747669 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve unitSize
17747669 Grå -
17717669 Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17747669 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143281
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex i-lite er en del af vores nye Uvex i-range– den innovative fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med passende produkter til næsten enhver fare på arbejdspladsen eller miljø.
  • Medlem af uvex i-range - alsidig 3-i-1 serie af sikkerhedsbriller– gør det muligt at tilpasse briller efter farer på arbejdspladsen
  • Stor, flad linse giver ubegrænset synsfelt
  • X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
  • Sidearme med flere skråpunkter giver mulighed for en høj grad af individualisering for at sikre en god pasform til alle ansigtsformer og hovedbredder
  • Ergonomisk formede sidearme giver en sikker pasform uden pres
  • Robust polycarbonat linse med uvex's gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
  • Metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve antracit, lime
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Grå
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard