Få mere at vide
uvex i-lite Planet-briller
Artikelnummer. 17639795 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
Artikelnummer.
17639795 Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
1 options
Artikelnummer. 17639795 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 DKK
    99.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.44 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Alsidige 3-i-1 beskyttelsesbriller, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser.
De uvex i-range er vores nye fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med det rigtige produkt til mange farer eller miljøer på arbejdspladsen. De uvex i-range planet-varianten sætter også standarder med hensyn til bæredygtighed: vi bruger genbrugte og biobaserede materialer til vores innovative sikkerhedsbriller som led i en miljøvenlig og ressourcebesparende produktion. Egenskaberne af vores sikkerhedsbriller (f.eks. mekanisk styrke, UV-beskyttelse, design og komfort) påvirkes ikke på nogen måde. De uvex i-range planet er fleksibel i brug og bidrager effektivt til miljøbeskyttelse– tro mod vores motto: at beskytte planeten.
Generelle funktioner
  • Alsidig 3-i-1 beskyttelsesbrilleserie, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser
  • Stort, fladt linsedesign til et ubegrænset synsfelt
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Bæredygtigt produceret ved brug af biobaserede materialer
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit, turkis
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: B 166 F CE– 2C-1.2 W1 FKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Ergonomisk formede sidearme for en perfekt pasform uden at skabe trykpunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve antracit, blågrøn/
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard