Få mere at vide
uvex i-guard+ briller
Artikelnummer. 17767669 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
17767669 Grå
17737669 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17767669 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    143.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.49 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Uvex i-guard+ er en del af vores nye Uvex i-range– den innovative fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med passende produkter til næsten enhver fare på arbejdspladsen eller miljø.
  • Medlem af uvex i-range - alsidig 3-i-1 serie af sikkerhedsbriller– gør det muligt at tilpasse briller efter farer på arbejdspladsen
  • Stor, flad linse giver ubegrænset synsfelt
  • X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
  • Blød, fleksibel ansigtsforsegling tilpasser sig brugeren og giver både beskyttelse og komfort. Det beskytter også mod dråber eller sprøjt af væsker og store støvpartikler (markering 3 og 4)
  • Øget beskyttelse mod stød– markeringer BT
  • Robust polycarbonat linse med uvex's gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
  • Metalfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve antracit, lime
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Grå
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard