Få mere at vide
uvex i-guard briller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Grå
Klar
Beskrivelse
- Medlem af uvex i-range - alsidig 3-i-1 serie af sikkerhedsbriller– gør det muligt at tilpasse briller efter farer på arbejdspladsen
- Stor, flad linse giver ubegrænset synsfelt
- X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
- Blød, fleksibel ansigtsforsegling tilpasser sig brugeren og giver både beskyttelse og komfort. Det beskytter også mod dråber eller sprøjt af væsker og store støvpartikler (markering 3 og 4)
- Sidearme med flere skråpunkter giver mulighed for en høj grad af individualisering for at sikre en god pasform til alle ansigtsformer og hovedbredder
- Ergonomisk formede sidearme giver en sikker pasform uden pres
- Robust polycarbonat linse med ’uvex s gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
- Metalfri
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Antracit, blå |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Vis mere |