Få mere at vide
uvex i-guard Planet-briller
Artikelnummer. 17649795 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
Artikelnummer.
17649795 Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
1 options
Artikelnummer. 17649795 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 DKK
    130.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.08 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alsidige 3-i-1 beskyttelsesbriller, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser.
De uvex i-range er vores nye fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med det rigtige produkt til mange farer eller miljøer på arbejdspladsen. De uvex i-range planet-varianten sætter også standarder med hensyn til bæredygtighed: vi bruger genbrugte og biobaserede materialer til vores innovative sikkerhedsbriller som led i en miljøvenlig og ressourcebesparende produktion. Egenskaberne af vores sikkerhedsbriller (f.eks. mekanisk styrke, UV-beskyttelse, design og komfort) påvirkes ikke på nogen måde. De uvex i-range planet er fleksibel i brug og bidrager effektivt til miljøbeskyttelse– tro mod vores motto: at beskytte planeten.
Generelle funktioner
  • Alsidig 3-i-1 beskyttelsesbrilleserie, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser
  • Stort, fladt linsedesign til et ubegrænset synsfelt
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Bæredygtigt produceret ved brug af genanvendte og biobaserede materialer
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit, turkis
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: B 166 34 F CE– 2C-1.2 W1 FKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Blød, fleksibel ansigtsstøtte, der tilpasser sig brugeren for optimal beskyttelse og komfort, beskytter også mod væsker og groft støv (markering 3 og 4)
  • Justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Ergonomisk formede sidearme for en perfekt pasform uden at skabe trykpunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Antracit, Blågrøn
Inkluderer Blød, fleksibel ansigtsforsegling
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard