Få mere at vide
uvex i-guard+ Planet Goggles
Artikelnummer. 17659795 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
Artikelnummer.
17659795 Antidug, Kemikaliebestandig, Ridsefast
1 options
Artikelnummer. 17659795 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    156.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.72 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Alsidige 3-i-1 beskyttelsesbriller, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser.
De uvex i-range er vores nye fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med det rigtige produkt til mange farer eller miljøer på arbejdspladsen. De uvex i-range planet-varianten sætter også standarder med hensyn til bæredygtighed: vi bruger genbrugte og biobaserede materialer til vores innovative sikkerhedsbriller som led i en miljøvenlig og ressourcebesparende produktion. Egenskaberne af vores sikkerhedsbriller (f.eks. mekanisk styrke, UV-beskyttelse, design og komfort) påvirkes ikke på nogen måde. De uvex i-range planet er fleksibel i brug og bidrager effektivt til miljøbeskyttelse– tro mod vores motto: at beskytte planeten.
Generelle funktioner
  • Alsidig 3-i-1 beskyttelsesbrilleserie, som giver et fleksibelt valg til mange anvendelser
  • Stort, fladt linsedesign til et ubegrænset synsfelt
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Bæredygtigt produceret ved brug af genanvendte og biobaserede materialer
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit; pandebånd: antracit, turkis
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 34 f.Kr– 2C-1.2 W1 BKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
  • Øget mekanisk styrke– B-mærkning (120 m/s)
Komfortfunktioner
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Blød, fleksibel ansigtsstøtte, der tilpasser sig brugeren for optimal beskyttelse og komfort, beskytter også mod væsker og groft støv (markering 3 og 4)
  • Individuelt justerbart pandebånd for perfekt pasform og sikkert hold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Ramme farve Antracit, Blågrøn
Materiale til pandebånd Genbrugsmaterialer, tekstil
Inkluderer Blød, fleksibel ansigtsforsegling og pandebånd
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard