Få mere at vide
uvex i-guard+ sæt
Artikelnummer. 17777669 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17777669 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17777669 Leverandør uvex Leverandørnr. 9143300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    159.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.41 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De Uvex i-guard+ kit er en del af vores nye Uvex i-range– den innovative fleksible 3-i-1 sikkerhedsbrilleserie med passende produkter til næsten enhver fare på arbejdspladsen eller miljø.
  • Alsidig 3-i-1 serie af sikkerhedsbriller– gør det muligt at tilpasse briller efter farer på arbejdspladsen - udskiftelige sidearme og pandebånd betyder, at briller kan bæres som enten briller eller beskyttelsesbriller afhængigt af farerne på arbejdspladsen
  • Stor, flad linse giver ubegrænset synsfelt
  • X-tended sideskærm giver ekstra beskyttelse mod farer
  • Blød, fleksibel ansigtsforsegling tilpasser sig brugeren og giver både beskyttelse og komfort. Det beskytter også mod dråber eller sprøjt af væsker og store støvpartikler (markering 3 og 4)
  • Øget beskyttelse mod stød– markeringer B
  • Robust polycarbonat linse med uvex's gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent antidug og ridsefast linse
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
  • Metalfri
  • Kit bestående af en uvex i-guard+ med ekstra par sidearme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard