Få mere at vide
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Artikelnummer. 16043336
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16043336 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 16043336 Leverandør Abnova Leverandørnr. MAB15086.100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00 DKK
    4157.17 DKK / 100µg
    Spare 172.83 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Tekniske data
Antigen Escherichia coli O157
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 9.88
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Fortynding Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Værtsarter Mouse
Immunogen A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Oprensningsmetode PEG precipitation
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter E. coli
Indhold og opbevaring Store at 4°C.
Form Liquid
Isotype IgM κ
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only (RUO)