Få mere at vide
Cytiva E. coli BL21
Artikelnummer. 10658225 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10658225 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10658225 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27154201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 DKK
    2584.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Protease-deficient E. coli værtsstamme til optimal ekspression af rekombinante proteiner
  • F- , ompT, hsdS ( rB- , mB-), gal, dcm
  • Eksemplarisk vært velegnet til brug med GST genfusionssystem
  • Højt niveau ekspression af en række rekombinante proteiner
  • Defekt i E. coli- stamme B og vildtype-restriktionssystemer for at tillade højeffektiv transformation med umodificeret plasmid-DNA
  • Verificeret ved RAPD fingeraftryksanalyse vha Ready-To-Go™ RAPD analysesæt
  • Mangler den store Lon-protease, der er ansvarlig for nedbrydning af beskadigede eller fremmede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hætteglas
Arter E. coli