Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ Ravgule VOA hætteglas med 0,125 tommer. Septa, certificeret
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Ravgule VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning i 20, 40 eller 60 ml størrelser. Optimeret med den perfekte skuldervinkel for at gøre påfyldning uden luftindfangning til en leg. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Ravfarvet hætteglas til indsamling af vandprøver til flygtige organiske analyser (VOA)
- Ravfarven beskytter lysfølsomme analytter mod nedbrydning
- Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
- Vælg mellem 20 ml, 40 ml og 60 ml størrelser
- Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer tyk PTFE-foret silikoneseptum
- Septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Du vælger.
- Direkte kompatibel med automatisering
- Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Unik felt til laboratorie-karton konverteres bekvemt til en hætteglassorteringsbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter). Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EP 20mL Hætteglas rav 0,125 in. bundet septum certificeret |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Septum | 0,125 in. bundet septum |
| Højde (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Niveau | Certificeret |
| nr. pr. sag | 72/Cs. |
| Vis mere |