Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ Ravgule VOA hætteglas med 0,125 tommer. Septa, certificeret
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15935091
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
Produktlinje:
EP
I-Chem
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
nr. pr. sag:
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 15935091
Brand: Thermo Scientific™ 33920A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld hætteglas uden luftindfangning ubesværet med disse VOA glas hætteglas, optimeret med den perfekte skuldervinkel for at gøre påfyldningen til en leg.
Thermo Scientific™ Ravgule VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning i 20, 40 eller 60 ml størrelser. Optimeret med den perfekte skuldervinkel for at gøre påfyldning uden luftindfangning til en leg. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Ravfarvet hætteglas til indsamling af vandprøver til flygtige organiske analyser (VOA)
  • Ravfarven beskytter lysfølsomme analytter mod nedbrydning
  • Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
  • Vælg mellem 20 ml, 40 ml og 60 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer tyk PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Valg af septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Unik felt-til-lab-karton konverteres bekvemt til en hætteglasorganisatorbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter); spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 20mL Hætteglas rav 0,125 in. bundet septum ubehandlet
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 20 ml
Septum 0,125 in. bundet septum
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Niveau Ubehandlet
nr. pr. sag 72/Cs.
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 0,5 oz.
Bind (engelsk) Brim 0,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 23.5 mL
Produktlinje EP
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Højde (metrisk) 57 mm
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Certificeringer/compliance Ingen
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 24-414