Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Klare VOA-glashætteglas med lukket tophætte
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med lukket låg er designet til EPA-flygtig organisk analyse (VOA). Hætteglas med lukket top til VOA-prøvetagning, når der ikke er behov for en gennemborelig septa-lukning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
- Klart hætteglas designet til flygtig organisk analyse (VOA)
- Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
- Hvid polypropylenhætte med lukket top med PTFE-beklædt silikoneforing bundet til hætten for en sikker forsegling
- Direkte kompatibel med automatisering
- Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificeret :
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Unik felt-til-lab karton konverteres bekvemt til en hætteglasbeholder til praktisk laboratoriebrug; spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | I-Chem 40mL hætteglas klar lukket top ubehandlet |
| Materiale (liner) | PTFE-belagt silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Højde (engelsk) | 3.75 in. |
| Niveau | Ubehandlet |
| nr. pr. sag | 72 |
| Vis mere |