Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Klare VOA-glashætteglas med lukket tophætte
Artikelnummer. 12647386
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Niveau unitSize
12647386 40 ml Certificeret Pakke med 72
16081272 20 ml Ubehandlet -
15572600 40 ml Ubehandlet Pakke med 72
12862324 20 ml Bearbejdet Pakke med 72
12697376 20 ml Certificeret -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12647386 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C3360040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse klare hætteglas med lukkede hætter til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når en gennemborelig septa lukning ikke er nødvendig.
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med lukket låg er designet til EPA-flygtig organisk analyse (VOA). Hætteglas med lukket top til VOA-prøvetagning, når der ikke er behov for en gennemborelig septa-lukning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Klart hætteglas designet til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med lukket top med PTFE-beklædt silikoneforing bundet til hætten for en sikker forsegling
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificeret :
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Unik felt-til-lab karton konverteres bekvemt til en hætteglasbeholder til praktisk laboratoriebrug; spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt I-Chem 40mL hætteglas klar lukket top certificeret
Materiale (liner) PTFE-belagt silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3.75 in.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning B267-2414UBB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Produktlinje I-Chem
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Lukket hætte med silikoneforing
Mængde 72 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Til brug med (udstyr) Flygtig organisk analyse
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske og
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas