missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
I-BRD9, MedChemExpress
Beskrivelse
I-BRD9 is a selective cellular chemical probe of bromodomain-containing protein 9 (BRD9) with pIC50 value of 7.3 μM. I-BRD9 has high selectivity for bromodomain and extra terminal domain (BET) family and highly homologous bromodomain-containing protein 7 (BRD7). I-BRD9 can be used to identify genes regulated by BRD9 in Kasumi-1 cells involved in oncology and immune response pathways.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | I-BRD9 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1714146-59-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22F3N3O3S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13.89 mg/mL (27.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=C(C(S1)=CC2=C1C(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=CN(CC)C2=O)NC(CC4)CCS4(=O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?