Få mere at vide
Invitrogen™ I-Block™ Proteinbaseret blokeringsreagens
Artikelnummer. 12684305
Skift visning
Mængde:
30 g
Pakningsstørrelse:
30g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12684305 30 g 30g
1 options
Artikelnummer. 12684305 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T2015
 Begrænset vare
På lager
Højt oprenset kaseinbaseret blokeringsreagens. Thermo Scientific I-Block Proteinbaseret blokeringsreagens giver overlegen blokering sammenlignet med både tørret mælk og BSA.
  • Biotinfri
  • Testet i assays vha Tropix substrater og alkalisk phosphatase-konjugater
  • Nyttigt som blokerende reagens i membranbaserede og immunoassay-applikationer
  • Foreslog at arbejde
  • koncentrationen er 0,2 % (vægt/volumen) til påvisning af nukleinsyrer på neutrale eller positivt ladede nylonmembraner og til immunanalyser og proteinpåvisning på membraner (nitrocellulose, PVDF eller neutral nylon)
  • Koncentration på 3 % anbefales til proteindetektion på positivt ladet nylonmembran (som f.eks. TropilonPlus™ membran)
Forberedelse:
Fremstillet i enten tris- eller fosfatpufret saltvandsbuffer med opvarmning (40° til 50 °C).
Ansøgninger:
Kan bruges med Western-Light™ , Western-Light Plus™ , Western-Star™ , ELISA-Light™ , Southern-Light™ , og Southern-Star™ Detektionssystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reagens
Til brug med (udstyr) Western-Light™ Detektionssystem, Western-Star™ Detektionssystem, Southern-Star™ Detektionssystem, ELISA-Light™ Detektionssystem, Detektionssystem, Southern-Light™ Western-Light Plus™ Detektionssystem
Produktlinje I-Block, NovaBright
Mængde 30 g