Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-BET151, 95 %
Artikelnummer. 17191116 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17191116 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17191116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 467841000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale I-BET151
CAS 1300031-49-5
Synonym 7-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)-1,3-dihydro-8-methoxy-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-2H-imidazo[4,5-c]quinolin-2-on
Mængde 100 mg
Molekylær formel C23H21N5O3
Formel vægt 415.45
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%