Få mere at vide
Molecular Probes™ BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
Artikelnummer. 10740964
Mængde:
200 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10740964
Brand: Molecular Probes™ B34954
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
De RedoxSensor™ Grønt reagens inkluderet i BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit er en indikator for bakteriel reduktaseaktivitet. Denne reduktaseaktivitet er på sin side en pålidelig markør for ændringer i elektrontransportkædens funktion og for ændringer i vitalitet, der opstår efter antibiotikabehandling. RedoxSensor™ Grønt reagens trænger ind i både gram-positive og gram-negative bakterier. Efter reduktion er RedoxSensor™ Grønt reagens vil producere et stabilt grønt-fluorescerende signal på 10 minutter, der er kompatibelt med formaldehydfikseringsteknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bakterier
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af RedoxSensor™ grøn (200μ L, 1 mM opløsning i DMSO), 1 hætteglas propidiumiodid (300μ L, 20 mM opløsning i DMSO), 1 hætteglas natriumazid (1 mL af en 2 M opløsning i vand) og 1 hætteglas CCCP (400μ L, 5 mM i DMSO).
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype Green Vitality Kit
Farvetype RedoxSensor™ grøn, PI
Emission PI: ⁄490 635, RedoxSensor™ grøn: ⁄490 520
Form Løsning
Format Rør(er), slæde(r)
Produktlinje BacLight , RedoxSensor
Mængde 200 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)