Få mere at vide
Invitrogen™ BacLight™ Grøn bakterieplet
Artikelnummer. 11524187
Skift visning
Mængde:
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524187 20 x 50 μg 1000µg
1 options
Artikelnummer. 11524187 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B35000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00 DKK
    3266.65 DKK / 1000µg
    Spare 1088.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
BacLight™ Grøn bakterieplet
Bac Light Green (Kat.nr. B-35000) og Bac Light Red (Kat.nr. B-35001) bakteriepletterne er fluorescerende mærkningsreagenser til påvisning og overvågning af bakterier. Disse to farvestoffer er ikke nukleinsyrepletter. Bakterier farvet med Bac Light Green og Bac Light Red bakteriepletter udviser lysegrøn og rød fluorescens (absorption/emission∼ 480/516 og∼ 581/644 nm, henholdsvis), og kan opløses ved hjælp af de passende flowcytometriske kanaler eller fluorescensmikroskopifiltre. Bac Light bakteriepletterne er kompatible med formaldehyd- eller alkoholfikseringsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bakterier
Indhold og opbevaring Indeholder 20 hætteglas af BacLight™ grøn bakteriepletter (50 ug pr. hætteglas). Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype Bakteriel farvning
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Form Fast stof
Format Rør(er), slæde(r)
Produktlinje BacLight
Mængde 20 x 50 μg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Emissionsbølgelængde 480⁄ 561