Få mere at vide
uvex i-5 Svejsesikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17767679 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3
Svejseskærm 5
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
17767679 Svejseskærm 5 -
17747679 Svejseskærm 1.7 Hver
17757679 Svejseskærm 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17767679 Leverandør uvex Leverandørnr. 9183045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    131.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.93 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Pålidelig beskyttelse takket være et innovativt, moderne design: med x-tended øjenskjold og sideskjold, den Uvex i-5 kan stole på for at beskytte øjnene i mange situationer.
Sofistikerede funktioner sikrer overlegen brugerkomfort, selv under lange brugsperioder.
Generelle funktioner
  • Sporty premium svejsesikkerhedsbriller med en række funktioner og tilpasningsmuligheder
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex infradur belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
  • Metalfri
  • Rammefarve: sort, grøn
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 169 (svejseskærm)
  • IR-beskyttelse i henhold til EN 169 med perfekt farvegenkendelse i henhold til EN 172
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Ergonomisk formet stel med justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Bløde ørestykker for et behageligt, sikkert greb uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Infradur Plus
Linsebelægning Anti-dug
Oversigt Antidug, modstandsdygtig over for svejsegnister, ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 169
Linsefarve Svejseskærm 5
Produkttype Svejsebriller
Ramme farve Grøn, sort
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400