Få mere at vide
uvex i-5 sikkerhedsbriller med CBR65 linse
Artikelnummer. 17777679 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Brun CBR65
Artikelnummer.
17777679 Brun CBR65
1 options
Artikelnummer. 17777679 Leverandør uvex Leverandørnr. 9183064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 DKK
    136.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.66 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Pålidelig beskyttelse med et innovativt, moderne design og det x-tended øjenskjold og sideskjold. De uvex i-5 kan stole på for at beskytte øjnene i mange situationer.
  • Sporty premium sikkerhedsbriller med en række funktioner og tilpasningsmuligheder
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
  • Metalfri
  • Rammefarve: hvid, sort
  • PC-objektiv: CBR65 (lysebrun)
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 172 (solskinfiltre til industriel brug)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 5-1,4 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
  • X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Ergonomisk formet stel med justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Bløde ørestykker for et behageligt, sikkert greb uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Sort, hvid
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 172
Linsefarve Brun
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard