Få mere at vide
uvex i-5 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17787679 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
17787679 Ridsefast Hver
17707689 Anti-dug Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17787679 Leverandør uvex Leverandørnr. 9183065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 DKK
    108.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.30 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Pålidelig beskyttelse takket være et innovativt, moderne design: med x-tended øjenskjold og sideskjold, den Uvex i-5 kan stole på for at beskytte øjnene i mange situationer.
Sofistikerede funktioner sikrer overlegen brugerkomfort, selv under lange brugsperioder.
Generelle funktioner
  • Sporty premium sikkerhedsbriller med en række funktioner og tilpasningsmuligheder
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi
  • Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit, blå
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended øjenskjold: soft-seal frame-teknologi omslutter panden og giver beskyttelse mod partikelindtrængning
  • X-tended sideskærm giver ekstra sidebeskyttelse
  • Ergonomisk formet stel med justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Bløde ørestykker for et behageligt, sikkert greb uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Ridsefast
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard