Få mere at vide
Descrizione
Sofistikerede funktioner sikrer overlegen brugerkomfort, selv under lange brugsperioder.
Generelle funktioner
- Sikkerhedsbriller med blødt, fleksibelt næsestykke
- Inkl. ekstra ramme for endnu større bærekomfort og en sikker pasform
- De uvex supravision excellence linsebelægning giver permanent anti-dug beskyttelse på indersiden og er kemikalie- og ridsefast på ydersiden
- Metalfri
- Rammefarve: antracit, blå
- PC-objektiv: klar
Beskyttende funktioner
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
- Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- Pålidelig UV400 beskyttelse
Komfortfunktioner
- Blød, fleksibel næsepude for maksimal bærekomfort og en skridsikker pasform
- X-tended øjenskjold giver beskyttelse mod støv, snavs og flyvende partikler
- X-tended sideskærm giver yderligere beskyttelse uden at begrænse det perifere syn
- 3-positions hældning giver brugeren mulighed for at opnå en behagelig pasform
- Udtrækkelig x-twist sidearmsteknologi giver fleksibel, bekvem justering til enhver hovedform
- Bløde ørestykker for en trykfri, skridsikker pasform
Specifica
Specifica
| Linsetype | Kemikalieresistent |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Antracit, blå |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?