Få mere at vide
Tocris Bioscience™ I 432
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18766606
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18766606 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18766606 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7292/5
TMPRSS2 Inhibitor
I 432 is a TMPRSS2 (transmembrane serine proteinase 2) inhibitor (Ki =0.9 nM). It blocks influenza virus propagation in airway epithelial cells. In IPEC-J2 pig jejunal epithelial cells, I 432 (50 μM) inhibits TMPRSS2 without affecting cell viability after 48 h treatment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(2 S)-3-[4-(2-Aminoethyl)-1-piperidinyl]-2-[[(2 ',4 '-dichloro[1,1 '-biphenyl]-3-yl)sulfonyl]amino]-3-oxopropyl]benzenecarboximidamide ditrifluoroacetate
CAS 1268874-09-4
Mængde 5 mg
Mål TMPRSS2
Molekylær formel C29H33Cl2N5O3S0.2 CF3CO2H
Renhed 0.98