Få mere at vide
uvex i-3 sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Grå (23 %)
Beskrivelse
Generelle funktioner
- Justerbar sikkerhedsbrille af høj kvalitet med flere funktioner
- Robust polycarbonat linse med uvex's gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- Valgfri clip-in rammeforsegling giver ekstra beskyttelse mod partikler, snavs og støv
- Standard størrelse
- Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
- Blød, justerbar næsepude gør det muligt at tilpasse brillerne til bæreren for at give en behagelig, skridsikker og trykfri pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision Plus |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Lysegrå, sort |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Linsefarve | Grå (23 %) |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vis mere |