Få mere at vide
uvex i-3 Guard sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17717689 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17717689 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17717689 Leverandør uvex Leverandørnr. 9190180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    176.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.44 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Uvex i-3 sikkerhedsbriller kan tilpasses enhver ansigtsform for ekstrem komfort og en sikker pasform uden at gå på kompromis.
Generelle funktioner
  • Moderigtige tre-komponent sikkerhedsbriller med innovative funktioner
  • Inkl. ekstra stel for endnu større bærekomfort og en sikker pasform
  • De uvex supravision excellence linsebelægning giver permanent anti-dug beskyttelse på indersiden og er kemikalie- og ridsefast på ydersiden
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit/blå
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • Pålidelig UV400 beskyttelse
Komfortfunktioner
  • Kombinationen af blød polstring omkring panden og ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Justerbare sidearme i flere trin tillader en høj grad af tilpasning for at garantere en god pasform på enhver hoved- eller ansigtsform
  • Blødt, justerbart næsestykke gør det muligt at tilpasse brillerne til brugeren og sikrer en behagelig, skridsikker, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard