Få mere at vide
uvex i-3 Guard Narrow Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17737689 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17737689 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17737689 Leverandør uvex Leverandørnr. 9190680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    181.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.17 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex i-3 sikkerhedsbriller kan tilpasses enhver ansigtsform for ekstrem komfort og en sikker pasform uden at gå på kompromis.
Generelle funktioner
  • Justerbar sikkerhedsbrille af høj kvalitet med flere funktioner
  • Robust polycarbonat linse med ’uvex s gennemprøvede supravision coating teknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Clip-in rammeforsegling giver ekstra beskyttelse mod partikler, snavs og støv
  • Smal version, fås også i standardstørrelse
  • Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlige beskyttelsesbriller) og EN 170 (UV-beskyttelsesfilter)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling op til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Kombination af blød polstring omkring brynet med ergonomisk formede sidearme og softgrip-stangender giver en behagelig, sikker pasform uden tryk
  • Sidearme med flere skråpunkter giver mulighed for en høj grad af individualisering for at sikre en god pasform til alle ansigtsformer og hovedbredder
  • Blød, justerbar næsepude gør det muligt at tilpasse brillerne til bæreren for at give en behagelig, skridsikker og trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard