Få mere at vide
BUCHI I-180 controller til Rotavapor R-80
Artikelnummer. 30000610 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotavapor R-80 I-100
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 V-80/180 Husstøvsuger
Inkluderer:
Adapterkabel til I-180, I-100 strømforsyning
Kommunikationskabel, holder
Power Pack
Ventilenhed, Woulff-flaske, kommunikationskabel, slange
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer
30000610 Rotavapor R-80 V-80/180 Power Pack
30000645 Rotavapor R-80 V-80/180 Kommunikationskabel, holder
30000632 Rotavapor R-80 V-80/180 Husstøvsuger Ventilenhed, Woulff-flaske, kommunikationskabel, slange
30000634 Rotavapor R-80 I-100 Adapterkabel til I-180, I-100 strømforsyning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30000610 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11I1802
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I-180 er en brugervenlig grænseflade til bekvemt at regulere dit vakuum automatisk. Øg kontrollen over fordampningsprocessen ved at indstille det ønskede vakuum og få adgang til andre driftsformer.
  • Funktionelt design opfylder væsentlige behov for vakuumregulering
  • Sparer ressourcer takket være styring af vakuumpumpe
  • Høj levetid på grund af robust og holdbart design
  • Brugervenlig og intuitiv håndtering på grund af selvforklarende brugerflade
  • Nem og præcis vakuumregulering
  • Relevant information vises med et øjeblik
  • Høj pålidelighed på grund af centraliseret styring af vigtige procesparametre
  • Fuld proceskontrol takket være parameterovervågning
  • Gennemprøvet teknologi til større applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Controller interface
Til brug med (udstyr) Rotavapor R-80 V-80/180
Inkluderer Power Pack