Få mere at vide
Cytiva HyrTrp-celledissociationsreagens
Artikelnummer. 17205814
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17205814 100 ml
17215814 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17205814 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SV30209.01
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rekombinant og dyreafledt komponentfrit alternativ til traditionelt svinetrypsin
  • Dyreafledt komponentfri (ADCF )
  • Farvefri
  • Velegnet til en række applikationer og celletyper
  • Effektiv celledissociation
  • Påvirker ikke cellelinjelevedygtighed og fordoblingstid
  • Til cellebaseret vaccineproduktion og stamcelle/primær celle/genterapi cellekulturprocesser
  • Til brug med tilknytningsafhængige celletyper MRC-5, Vero, CHO K-1-cellelinjer dyrket med eller uden serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20° C
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Til brug med Tilknytningsafhængige celletyper MRC-5, Vero, CHO K-1-cellelinjer dyrket med eller uden serum
Mængde 100 ml