Få mere at vide
Cytiva HyQ™ -RS-reduceret serummedie
Artikelnummer. p-7058052
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Artikelnummer. 10123492
Brand: Cytiva SH30564.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til applikationer, der kræver en lavere koncentration af serum
  • Støtte cellekultur vækst
  • Format: Flydende
  • Opbevares på 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Reduceret serum medium
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt MEM-RS med L-glutamin