Få mere at vide
Cytiva HyQ™ -RS-reduceret serummedie
Artikelnummer. 10442372
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10442372 1000 ml 1000ml
10123492 500 ml 500ml
10031432 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442372 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 DKK
    125.78 DKK / 1000ml
    Spare 204.22 DKK
    61% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Til applikationer, der kræver en lavere koncentration af serum
  • Støtte cellekultur vækst
  • Format: Flydende
  • Opbevares på 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Reduceret serum medium
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Mængde 1000 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt DMEM-RS med L-Glutamin