Få mere at vide
Cytiva HyQ™ -RS-reduceret serummedie
Artikelnummer. 10123492
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10123492 500 ml 500ml
10031432 500 ml 500ml
10442372 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123492 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30564.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til applikationer, der kræver en lavere koncentration af serum
  • Støtte cellekultur vækst
  • Format: Flydende
  • Opbevares på 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Reduceret serum medium
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt MEM-RS med L-glutamin