Få mere at vide
Cytiva HyQ™ -RS-reduceret serummedie
Beskrivelse
- Støtte cellekultur vækst
- Format: Flydende
- Opbevares på 2° til 8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Reduceret serum medium |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Glukose |
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Oversigt | DMEM-RS med L-Glutamin |